1-Butyl-3-méthylpyridinium tétrafluoroborate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26983.18 H26983.06
H26983.18EA 250 EUR InStock
H26983.18 H26983.06
1-Butyl-3-méthylpyridinium tétrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-3-méthylpyridinium tétrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 597581-48-1 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 MDL No.: MFCD08458499
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N
MW: 237,05 g/mol
Densité: 1.204
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458499
Numéro CAS: 597581-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité