1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 94.8 EUR InStock
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Formule: C₁₀H₁₆F₆NP
MW: 295,21 g/mol
Point de fusion: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095438
Numéro CAS: 401788-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité