4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27552.06EA 101 EUR InStock
H27552.06 H27552.03
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène ≥98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,02 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039299
Numéro CAS: 224185-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité