4-(Boc-amino)-3-iodopyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28751.MDEA 52 EUR InStock
H28751.MD H28751.03
4-(Boc-amino)-3-iodopyridine 96%
4-(Boc-amino)-3-iodopyridine
Formule: C₁₀H₁₃IN₂O₂
MW: 320,13 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973409
Numéro CAS: 211029-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité