2-(Boc-amino)pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30741.06EA 304 EUR InStock
H30741.06 H30741.03
2-(Boc-amino)pyridine 95%
2-(Boc-amino)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411622
Numéro CAS: 38427-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité