4-(Boc-amino)pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30820.06 H30820.14
H30820.06EA 38.1 EUR InStock
H30820.06 H30820.14
4-(Boc-amino)pyridine 95%
4-(Boc-amino)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 98400-69-2 Molecular Formula: C10H14N2O2 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 147-150° MDL No.: MFCD02179232
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179232
Numéro CAS: 98400-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité