2-Fluoro-6-méthoxypyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32994.03EA 272 EUR InStock
H32994.03
2-Fluoro-6-méthoxypyridine ≥97%
2-Fluoro-6-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998161
Numéro CAS: 116241-61-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité