3-Amino-4-formylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50024.03EA 283 EUR InStock
H50024.03 H50024.MD
3-Amino-4-formylpyridine 95%
3-Amino-4-formylpyridine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410684
Numéro CAS: 55279-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité