4-(Boc-amino)-2-chloropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50067.03EA 190 EUR InStock
H50067.03 H50067.06
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine 95%
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
MW: 228,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179232
Numéro CAS: 234108-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité