2-Méthoxy-3-formylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50087.03 H50087.06
H50087.03EA 83.5 EUR InStock
H50087.03 H50087.06
2-Méthoxy-3-formylpyridine ≥97%
2-Méthoxy-3-formylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 71255-09-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 MDL No.: MFCD04115112
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115112
Numéro CAS: 71255-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité