5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50154.03 H50154.06
H50154.03EA 81.5 EUR InStock
H50154.03 H50154.06
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
5-Bromo-2-formylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 31181-90-5 Molecular Formula: C6H4BrNO Formula Weight: 186.01 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD04112535
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112535
Numéro CAS: 31181-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité