Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétyl-5-bromobenzofuranne ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

H50593.03EA 98.3 EUR InStock
H50593.03
2-Acétyl-5-bromobenzofuranne ≥99%
2-Acétyl-5-bromobenzofuranne


Formule: C₁₀H₇BrO₂
MW: 239,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276737
Numéro CAS: 38220-75-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité