3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51724.MDEA 106 EUR InStock
H51724.MD H51724.03
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle ≥97%
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566800
Numéro CAS: 192810-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité