Acide 3-méthyl-2-furoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
L01763.03 L01763.06
L01763.03EA 72.5 EUR InStock
L01763.03 L01763.06
Acide 3-méthyl-2-furoïque ≥98%
Acide 3-méthyl-2-furoïque
Purity: 98+% CAS No.: 4412-96-8 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 116183
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014111
Numéro CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité