Tropinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02011.PGEA 0 EUR InStock
L02011.PG L02011.06 L02011.A9 L02011.14 L02011.22
Tropinone ≥99%
Tropinone
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Numéro MDL: MFCD00005549
Numéro CAS: 532-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité