Tropine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02332.09 L02332.18
L02332.09EA 45 EUR InStock
L02332.09 L02332.18
Tropine ≥98%
Tropine
Purity: 98% CAS No.: 120-29-6 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 61-65° (dried) Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 80188 Merck Reference: 14,9781 MDL No.: MFCD00005551
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 232…234 °C
Point de fusion: 61…65 °C (anhydr.)
Densité: 1.04
Numéro MDL: MFCD00180667
Numéro CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Merck Index: 14,9781
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité