Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

L11139.03EA 26.8 EUR InStock
L11139.03
4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle ≥99%
4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle


Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013563
Numéro CAS: 583-02-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité