1-Benzhydrylpipérazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11530.14 L11530.22
L11530.14EA 28.1 EUR InStock
L11530.14 L11530.22
1-Benzhydrylpipérazine ≥97%
1-Benzhydrylpipérazine
Purity: 97% CAS No.: 841-77-0 Molecular Formula: C17H20N2 Formula Weight: 252.36 Melting Point: 91-92° Beilstein Reference: 222773
Formule: C₁₇H₂₀N₂
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038379
Numéro CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité