2,6-Dinitrobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12624.03 L12624.06
L12624.03EA 96.3 EUR InStock
L12624.03 L12624.06
2,6-Dinitrobenzonitrile ≥98%
2,6-Dinitrobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 35213-00-4 Molecular Formula: C7H3N3O4 Formula Weight: 193.12 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 2215516 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041246
Formule: C₇H₃N₃O₄
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041246
Numéro CAS: 35213-00-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité