2-Acétylbenzofuranne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13771.06 L13771.14
L13771.06EA 47.5 EUR InStock
L13771.06 L13771.14
2-Acétylbenzofuranne ≥99%
2-Acétylbenzofuranne
Purity: 99% CAS No.: 1646-26-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 70-72° Boiling Point: 110-113°/3mm Beilstein Reference: 117910 MDL No.: MFCD00005849
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 110…113 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 70…72 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005849
Numéro CAS: 1646-26-0
EINECS: 216-706-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité