L-α-Aminoadipic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
L13924.03 L13924.06
L13924.03EA 92.1 EUR InStock
L13924.03 L13924.06
L-α-Aminoadipic acid 98%
L-α-Aminoadipic acid
Purity: 98% CAS No.: 1118-90-7 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 1724348
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 206 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002636
Numéro CAS: 1118-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité