Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15238.06EA 23.6 EUR InStock
L15238.06 L15238.14
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique ≥98%
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité