Acide 4,5-dibromo-2-furoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15517.03EA 23.4 EUR InStock
L15517.03 L15517.14 L15517.06
Acide 4,5-dibromo-2-furoïque ≥97%
Acide 4,5-dibromo-2-furoïque
Formule: C₅H₂Br₂O₃
MW: 269,88 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092311
Numéro CAS: 2434-03-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité