3,5-Difluorobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-difluorobenzoate
L17171.06 L17171.14
L17171.06EA 56.4 EUR InStock
L17171.06 L17171.14
3,5-Difluorobenzoate de méthyle ≥98%
3,5-Difluorobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 216393-55-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Refractive Index: 1.4740
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318160
Numéro CAS: 216393-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité