3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17791.06EA 76 EUR InStock
L17791.06 L17791.14
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 80…86 °C (0,75 mmHg)
Point de fusion: 37…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673254
Numéro CAS: 7716-66-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité