2-Bromo-6-formylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19518.14EA 574 EUR InStock
L19518.14 L19518.03 L19518.06
2-Bromo-6-formylpyridine ≥97%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683546
Numéro CAS: 34160-40-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité