2-Bromo-4-formylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19852.06EA 614 EUR InStock
L19852.06 L19852.03
2-Bromo-4-formylpyridine ≥97%
2-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point de fusion: 52…56 °C
Numéro MDL: MFCD04039311
Numéro CAS: 118289-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité