2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20004.06EA 158 EUR InStock
L20004.06 L20004.03
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
2-Acetamido-5-aminopyridine
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point de fusion: 144…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160311
Numéro CAS: 29958-14-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité