Trifluoromethanesulfonate de cérium (IV) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20056.06 L20056.14
L20056.06EA 57.3 EUR InStock
L20056.06 L20056.14
Trifluoromethanesulfonate de cérium (IV) ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de cérium (IV)
Purity: 98% CAS No.: 107792-63-2 Molecular Formula: (CF3SO3)4Ce Formula Weight: 736.39 MDL No.: MFCD03844746
Formule: C₄CeF₁₂O₁₂S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844746
Numéro CAS: 107792-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité