Brij® 35 concentrée, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Brij® L23
0217-1KGEA 295 EUR InStock
0217-1KG 0217-5KG VWRV0217-1KG
Brij® 35 concentrée, Haute Pureté
Brij® 35
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
  • White waxy solid
Hydroxyl Number: 40-60. Non-ionic - containing no charge (polyoxyethylenes or alkyl glucosides). Non-ionic detergents are suited for solubilising embrane proteins without altering biological activity.
Formule: (C₂H₄O)nC₁₂H₂₆O
MW: 1199,56 g/mol
Point de fusion: 39 - 43 °C
Point d'éclair: 149 °C
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl Number 40 – 60
Moisture (KF) ≤3%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité