TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
22080-2 22080-3
BMOL22080-2EA 0 EUR InStock
BMOL22080-2 BMOL22080-3
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité