3,5-Dichlorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dichlorobenzoate
KM02512DA KM02512EA
MAYBKM02512DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM02512DA MAYBKM02512EA
3,5-Dichlorobenzoate de méthyle
3,5-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032710
Numéro CAS: 2905-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité