4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM06283DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM06283DA MAYBKM06283.250
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00277447
Numéro CAS: 80517-21-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité