1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
SS00001DA SS00001EA
MAYBSS00001DAEA 0 EUR InStock
MAYBSS00001DA MAYBSS00001EA
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00172703
Numéro CAS: 16153-81-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité