Vitamine A acétate
Fournisseur: EDQM
Synonyms: Acétate de rétinyle
EDQMR0300000EA 234 EUR InStock
EDQMR0300000
Vitamine A acétate
Acétate de rétinyle
Formule: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité