Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10046000EA 127 EUR InStock
EHERC10046000
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité