1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10536600EA 157 EUR InStock
EHERC10536600
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044001
Numéro CAS: 2634-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité