2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12606300EA 76.3 EUR InStock
EHERC12606300
2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol
2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol
Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010703
Numéro CAS: 112-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité