Vitamine A palmitate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Palmitate de rétinyleRétinyle palmitateRétinol palmitate
EHERCA17923840EA 114 EUR InStock
EHERCA17923840
Vitamine A palmitate
Vitamine A palmitate
Formule: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019414
Numéro CAS: 79-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité