2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
001538-25G 001538-100G 001538-500G
FLUO001538-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001538-25G FLUO001538-100G FLUO001538-500G
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000443
Numéro CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité