2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
004846-5G 004846-25G
FLUO004846-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004846-5G FLUO004846-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00042254
Numéro CAS: 143879-77-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité