2,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
006098-5G 006098-25G
FLUO006098-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006098-5G FLUO006098-25G
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153149
Numéro CAS: 108928-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité