3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
006146-5G 006146-25G 006146-100G
FLUO006146-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006146-5G FLUO006146-25G FLUO006146-100G
3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
3-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013560
Numéro CAS: 76783-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité