Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Synonyms: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
006720-5G 006720-10G 006720-25G
FLUO006720-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006720-5G FLUO006720-10G FLUO006720-25G
Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Formule: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042601
Numéro CAS: 60871-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité