2,6-Difluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2,6-difluorobenzoate
006792-5G 006792-25G 006792-100G
FLUO006792-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006792-5G FLUO006792-25G FLUO006792-100G
2,6-Difluorobenzoate de méthyle
2,6-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051778
Numéro CAS: 13671-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité