4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
006842-25G 006842-100G 006842-5G
FLUO006842-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006842-25G FLUO006842-100G FLUO006842-5G
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042324
Numéro CAS: 2967-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité