3,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 3,4-difluorobenzoate
008303-5G 008303-25G
FLUO008303-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008303-5G FLUO008303-25G
3,4-Difluorobenzoate d'éthyle
3,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272138
Numéro CAS: 144267-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité