2,5-Difluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2,5-difluorobenzoate
008810-1G 008810-5G 008810-25G
FLUO008810-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008810-1G FLUO008810-5G FLUO008810-25G
2,5-Difluorobenzoate de méthyle
2,5-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093800
Numéro CAS: 362601-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité