Anhydride 4-bromophtalique
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
009065-25G 009065-500G
FLUO009065-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009065-25G FLUO009065-500G
Anhydride 4-bromophtalique
Anhydride 4-bromophtalique
Formule: C₈H₃BrO₃
MW: 227,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191323
Numéro CAS: 86-90-8
EINECS: 201-707-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité