2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine
Synonyms: 3,5-Dibromo-6-methyl-2-pyridinamine
CFF292.25 010400-5G 010400-25G
CHMPCFF292.25EA 0 EUR InStock
CHMPCFF292.25 FLUO010400-5G FLUO010400-25G
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068229
Numéro CAS: 91872-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité